missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Nitrophenyl Benzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Nitrophenyl Benzyl Ether |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2 |
| Formel vikt | 229.0739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?