missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

o-Nitrophenyl Beta-D-Cellobioside, TRC

Produktkod. 30476138
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476138 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN503080250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70867-33-3
Molekylformel C18 H25 N O13
Molekylvikt (g/mol) 463.39
Synonym β-D-Glucopyranoside, 2-nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-, 2-Nitrophenyl 4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 2-Nitrophenyl 4-O-(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-Cellobioside
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccccc3[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material o-Nitrophenyl beta-D-Cellobioside
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
Formel vikt 463.1326
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.