Läs mer
o-Nitrophenyl Beta-D-Galactopyranoside-6-phosphate, Cyclohexylammonium Salt,, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Nitrophenyl beta-D-Galactopyranoside-6-phosphate Cyclohexylammonium Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36NO11P/c26-21-20(34-24(23(28)22(21)27)33-19-14-8-7-13-18(19)25(29)30)15-32-37(31,35-16-9-3-1-4-10-16)36-17-11-5-2-6-12-17/h7-8,13-14,16-17,20-24,26-28H,1-6,9-12,15H2/t20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 545.2026 |