Läs mer
o-nitrofenyl-β -D-galaktopyranosid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403750 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403750 1 g 1g
11413750 5 g 5g
11423750 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403750 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210247301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 1g
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
o-nitrofenyl-β -D-galaktosid är en cellodlingskomponent för molekylär genetik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-07-3
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.251
MDL-nummer MFCD00063255
InChI-nyckel KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonym 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranoside
PubChem CID 96647
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(2-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.3
Fysisk form Fast