missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ O-nitrofenyl-β -D-galaktopyranosid, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Denna produkt hydrolyseras till O-Nitrofenol av enzymet. O-Nitrofenol är gul i alkalisk lösning och kan kvantifieras vid 410-420 nm 2 .
- β-galaktosidas bryter ner laktos till galaktos och glukos
- β-galaktosidas är inte laktosspecifik och kan verka på enkla galaktosider
- 2-nitrofenylβ -D-galaktopyranosidhydrolys resulterar i frisättning av galaktos och en gul kromogen förening
- Testsubstratet är inte beroende av ett inducerat eller konstitutivt permeasenzym för att komma in i cellen
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Solid |
| För användning med (applikation) | o-nitrofenyl-β -D-galaktosid är en cellodlingskomponent för molekylär genetik. Det är ett kromogent substrat för b-galaktosidas och är därför användbart vid detektering av lacZ-aktivitet. |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formatera | Vit fast |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.3 |
| pH | −66°± 7° (c =1, H2O ) |
| Förvaringskrav | 4 °C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?