Läs mer
O,O-Di(Ethyl-d5)phosphate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,O-Di(Ethyl-d5)phosphate Sodium Salt |
| CAS | 2517378-93-5 |
| Molekylformel | C4D10NaO4P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| LEDER | O=[P](OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O[Na])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | sodium bis(ethyl-d5) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.14 |
| Formel vikt | 186.08 |