Läs mer
O,O-Dibenzyl (-)-Actinonin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-O-Dibenzyl-(-)-actinonin |
| CAS | 460754-33-0 |
| Molekylformel | C33 H47 N3 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H47N3O5/c1-4-5-8-18-28(21-30(37)35-41-23-27-16-11-7-12-17-27)32(38)34-31(25(2)3)33(39)36-20-13-19-29(36)24-40-22-26-14-9-6-10-15-26/h6-7,9-12,14-17,25,28-29,31H,4-5,8,13,18-24H2,1-3H3,(H,34,38)(H,35,37)/t28-,29+,31+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@H](CC(=O)NOCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N2CCC[C@H]2COCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2R)-N-[(2S)-3-methyl-1-oxo-1-[(2S)-2-(phenylmethoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]butan-2-yl]-2-pentyl-N'-phenylmethoxybutanediamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 565.74 |
| Formel vikt | 565.3516 |