Läs mer
O,O-Diethyl Dithiophosphate-13C4 Ammonium Salt, TRC
Produktkod. 30379967
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30379967 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4442671MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Diethyl Dithiophosphate-13C4 Ammonium Salt
CAS 1329641-22-6
Molekylformel 13C4H14NO2PS2
Kvantitet 1 mg
Synonym Phosphorodithioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium Ethyl Phosphorodithioate-13C4, Phosphorodithioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Diethyl Dithiophosphate-13C4, Ammonium O,O-Diethyl Phosphorodithioate-13C4, Ammonium Di-O-ethyl Dithiophosphate-13C4, Ammonium Diethyldithiophosphate-13C4, NF 133-13C4, O,O-Diethyl Ammonium Phosphorodithioate-13C4, O,O-Diethylphosphorodithioic Acid-13C4 Ammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C4H11O2PS2.H3N/c1-3-5-7(8,9)6-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H3
LEDER SP(O[13CH2][13CH3])(O[13CH2][13CH3])=S.N
Molekylvikt (g/mol) 207.23