Läs mer
O,O-dietylditiofosfat ammoniumsalt, TRC
Produktkod. 30373282
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30373282 5 g
1 options
Produktkod. 30373282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4442655G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Diethyl Dithiophosphate Ammonium Salt
CAS 1068-22-0
Molekylformel C4 H10 O2 P S2 . H4 N
Kvantitet 5 g
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium ethyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-diethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-diethyldithiophosphate, Ammonium di-O-ethyl dithiophosphate, Ammonium diethyldithiophosphate, Ethyl ammonium phosphorodithioate, (EtO)2(NH4S)PS, Kejunlin, NF 133, O,O-Diethyl ammonium phosphorodithioate, O,O-Diethylphosphorodithioic acid ammonium salt, S-Ammonium O,O'-diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl dithiophosphate ammonium salt
InChI formel InChI=1S/C4H11O2PS2.H3N/c1-3-5-7(8,9)6-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H3
LEDER [NH4+].CCOP(=S)([S-])OCC
IUPAC-namn azanium; dietoxi-sulfanyliden-sulfido-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 203.26
Formel vikt 203.0204