Läs mer
O,O-Diethyl Dithiophosphate, TRC
Produktkod. 30382587
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30382587 250 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444340250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Diethyl Dithiophosphate
CAS 298-06-6
Molekylformel C4 H11 O2 P S2
Kvantitet 250 mg
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, NSC 171184, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O'-Diethyl dithiophosphate, O,O'-Diethyl hydrogen dithiophosphate
InChI formel InChI=1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
LEDER CCOP(=S)(S)OCC
IUPAC-namn diethoxy-sulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 186.23
Formel vikt 185.9938