Läs mer
O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4 Ammonium Salt, TRC
Produktkod. 30376462
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30376462 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4451222.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4 Ammonium Salt
CAS 1330162-89-4
Molekylformel 13C4H14NO3PS
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium Ethyl Phosphorothioate-13C4, Phosphorothioic Acid O,O-Diethyl Ester-13C4 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Diethyl-13C4 Phosphorothioate, Ammonium O,O-Diethyl Thiophosphate-13C4
InChI formel InChI=1S/C4H11O3PS.H3N/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);1H3
LEDER SP(O[13CH2][13CH3])(O[13CH2][13CH3])=O.N
Molekylvikt (g/mol) 191.17