missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O,O-Diethyl Thiophosphate Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,O-Diethyl Thiophosphate Ammonium salt |
| CAS | 5871-16-9 |
| Molekylformel | C4 H10 O3 P S . H4 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium ethyl phosphorothioate ((NH4O)(EtO)2PS) (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-diethyl phosphorothioate, Ammonium O,O-diethyl thiophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11O3PS.H3N/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);1H3 |
| LEDER | [NH4+].CCOP(=O)([S-])OCC |
| IUPAC-namn | azanium;1-[ethoxy(sulfido)phosphoryl]oxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.2 |
| Formel vikt | 187.0432 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?