Läs mer
O,O-Diethyl Thiophosphate Potassium Salt, TRC
Produktkod. 30387584
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30387584 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30387584 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445254500MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Diethyl hydrogen thiophosphate potassium salt
CAS 5871-17-0
Molekylformel C4 H10 O3 P S . K
Kvantitet 500 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (1:1), Ethyl potassium phosphorothioate (6CI,7CI), Phosphorothioic acid, O,O-diethyl ester, potassium salt (8CI,9CI), O,O-Diethyl potassium phosphorothioate, Potassium O,O-diethyl phosphorothioate, Potassium O,O-diethylthiophosphate, Potassium di-O-ethyl phosphorothioate, Potassium diethyl thiophosphate
InChI formel InChI=1S/C4H11O3PS.K/c1-3-6-8(5,9)7-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,9);/q;+1/p-1
LEDER [K+].CCOP(=O)([S-])OCC
IUPAC-namn potassium;1-[ethoxy(sulfido)phosphoryl]oxyethane
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Formel vikt 207.9725