Läs mer
O,O-Dimethyl Dithiophosphate-13C2 Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,O-Dimethyl Dithiophosphate-13C2 Ammonium salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3 |