Learn More
O,O-dimetylditiofosfat (~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 157.96 |