Läs mer
O, O-dimetylditiofosfat Ammoniumsalt, TRC
Produktkod. 30385995
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30385995 500 mg
1 options
Produktkod. 30385995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD472740500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt
CAS 1066-97-3
Molekylformel C2 H6 O2 P S2 . H4 N
Kvantitet 500 mg
Synonym Ammonium methyl phosphorodithioate (6CI,7CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium O,O-dimethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-dimethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium O,O'-dimethyl phosphorodithioate, Ammonium dimethyldithiophosphate, O,O-Dimethyl ammonium dithiophosphate, O,O-Dimethyldithiophosphoric acid ammonium salt
InChI formel InChI=1S/C2H7O2PS2.H3N/c1-3-5(6,7)4-2;/h1-2H3,(H,6,7);1H3
LEDER [NH4+].COP(=S)([S-])OC
IUPAC-namn azanium; dimetoxi-sulfanyliden-sulfido-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 175.21
Formel vikt 174.9891