Läs mer
O, O-dimetylditiofosfat, TRC
Produktkod. 30384265
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384265 500 mg
30379493 10 g
30379669 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD465740500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Dimethylphosphorodithioic Acid
CAS 756-80-9
Molekylformel C2H7O2PS2
Kvantitet 500 mg
Synonym Methyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Dithiophosphoric Acid, O,O-Dimethyl Phosphorodithioate, O,O-Dimethyl Phosphorodithioic Acid, O,O'-Dimethyl Hydrogen Dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-Hydrogen Phosphorodithioate
InChI formel InChI=1S/C2H7O2PS2/c1-3-5(6,7)4-2/h1-2H3,(H,6,7)
LEDER S=P(OC)(S)OC
IUPAC-namn O,O-dimetyl S-vätefosforoditoto
Molekylvikt (g/mol) 158.18
Formel vikt 157.96