Läs mer
O,O-dimetylfosforothionat ammoniumsalt, TRC
Produktkod. 30134629
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134629 10 g
30010758 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47762010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40633-14-5
Molekylformel C2 H6 O3 P S . H4 N
Molekylvikt (g/mol) 159.14
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (1:1), Ammonium methyl phosphorothioate ((NH4O)(MeO)2PS) (7CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, ammonium salt (9CI), Ammonium O,O-dimethyl phosphorothioate, Ammonium O,O-dimethyl thiophosphate, Ammonium dimethyl phosphorothioate
IUPAC-namn azanium; [metoxi(sulfid)fosforyl]oxymetan
LEDER [NH4+].COP(=O)([S-])OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Dimethyl Phosphorothionate Ammonium Salt
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3
Formel vikt 159.0119