Läs mer
O,O-Dimethyl Phosphorothionate-d6 Ammonium Salt, TRC
Produktkod. 30380028
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30380028 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30380028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4776225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O-Dimethyl Phosphorothionate-d6 Ammonium Salt
CAS 1330162-95-2
Molekylformel C2H4D6NO3PS
Kvantitet 5 mg
Synonym Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium Methyl Phosphorothioate-d6, Phosphorothioic Acid O,O-Dimethyl Ester-d6 Ammonium Salt, Ammonium O,O-Dimethyl Phosphorothioate-d6, Ammonium O,O-Dimethyl Thiophosphate-d6, Ammonium Dimethyl Phosphorothioate-d6
InChI formel InChI=1S/C2H7O3PS.H3N/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);1H3/i1D3,2D3;
LEDER SP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=O.N
Molekylvikt (g/mol) 165.18
Formel vikt 165.0496