Läs mer
(-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15482458
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482458 5 g 5g
15472458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56032.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65259-81-6
Molekylformel C14H22O8
Molekylvikt (g/mol) 318.32
MDL-nummer MFCD00066535
InChI-nyckel UFHJEZDFEHUYCR-YZYOREDDNA-N
PubChem CID 16212279
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-bis[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]butanedioic acid
LEDER CC(C)(C)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Smältpunkt 127°C to 132°C
Kvantitet 5 g
Optisk rotation −24° (c=1.7 in Dioxane)
Känslighet Hygroskopisk
Beilstein 2008171
Synonym +-dipivaloyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis pivaloyloxy succinic acid, d-+-dipivaloyl tartaric acid, pubchem8173, --bis 2,2-dimethylpropionyl-l-tartaric acid, dipivaloyl-l-tartaric acid, +-dipivaloyl-d-tartaricacid, +-dpta, ?-o,o'-di-pivaloyl-l-tartaric acid, +-o,o'-di-pivaloyl-d-tartaric acid
Formel vikt 318.32
Procent renhet ≥98%