Läs mer
O,O'-Dipropanal Ganciclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate (Ganciclovir Dipropionate) |
| CAS | 86357-20-2 |
| Molekylformel | C15 H21 N5 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate, Ganciclovir Imp. I (EP), Ganciclovir Dipropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N5O6/c1-3-10(21)24-5-9(6-25-11(22)4-2)26-8-20-7-17-12-13(20)18-15(16)19-14(12)23/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3,(H3,16,18,19,23) |
| LEDER | CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)metoxi]-3-propanoyloxypropyl] propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.36 |
| Formel vikt | 367.1492 |