Läs mer
O, O', O' -Trietylfosforothioat, TRC
Produktkod. 30007044
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30007044 1 g
1 options
Produktkod. 30007044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7770101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O,O-Triethylphosphorothioate
CAS 126-68-1
Molekylformel C6 H15 O3 P S
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O,O-triethyl ester, Ethyl phosphorothioate, (EtO)3PS (6CI), Ethyl thiophosphate, (EtO)3PS (5CI), NSC 2650, O,O,O-TEPT, O,O,O-Triethyl phosphorothioate, O,O,O-Triethyl thiophosphate, O,O',O' '-Triethyl phosphorothioate, Thiophosphoric acid tri-O-ethyl ester, Triethoxyphosphine sulfide, Triethyl phosphorothioate, Triethyl phosphorothionate, Triethyl thiophosphate
InChI formel InChI=1S/C6H15O3PS/c1-4-7-10(11,8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)OCC
IUPAC-namn trietoxi(sulfanyliden)-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.048