Läs mer
O,O,O-Trimethylthiophosphate, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314887
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314887 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30314887 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17886000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O,O-Trimethylthiophosphate
CAS 152-18-1
Analyt- eller komponentnamn O,O,O-Trimethylthiophosphate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H9 O3 P S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane
InChI formel InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER COP(=S)(OC)OC
IUPAC-namn trimethoxy(sulfanylidene)-λ^{5}-phosphane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 156.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 156.001 g/mol