Läs mer
O,O,S-Trimetylditiofosfat, TRC
Produktkod. 18031910
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18031910 100 mg
18062920 50 mg
18030420 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18031910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796690100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2953-29-9
Molekylformel C3 H9 O2 P S2
Molekylvikt (g/mol) 172.21
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O,S-trimethyl ester, Methyl phosphorodithioate ((MeO)2(MeS)PS) (6CI), Methyl phosphorodithioate (7CI), O,O,S-Trimethyl dithiophosphate, O,O,S-Trimethyl phosphorodithioate
IUPAC-namn dimetoxi-metylsulfanyl-sulfanylliden-λ^{5}-fosfan
LEDER COP(=S)(OC)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O,O,S-Trimethyldithiophosphate
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9O2PS2/c1-4-6(7,5-2)8-3/h1-3H3
Formel vikt 171.9782
Procent renhet >95%