missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O,O,S-Trimethyl Ester Phosphorothioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O,O,S-Trimethylthiophosphate |
| CAS | 152-20-5 |
| Molekylformel | C3 H9 O3 P S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | O,O,S-Trimethylphosphorthioate, [Methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O3PS/c1-5-7(4,6-2)8-3/h1-3H3 |
| LEDER | COP(=O)(OC)SC |
| IUPAC-namn | [methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vikt | 156.001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?