missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O,O,S-Trimethyl Ester Phosphorothioic Acid, TRC

Produktkod. 30456337
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79589050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O,O,S-Trimethylthiophosphate
CAS 152-20-5
Molekylformel C3 H9 O3 P S
Kvantitet 50 mg
Synonym O,O,S-Trimethylphosphorthioate, [Methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane
InChI formel InChI=1S/C3H9O3PS/c1-5-7(4,6-2)8-3/h1-3H3
LEDER COP(=O)(OC)SC
IUPAC-namn [methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]oxymethane
Molekylvikt (g/mol) 156.14
Formel vikt 156.001
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.