missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

O-(Octadecylphosphoryl)choline, TRC

Produktkod. 30409942
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409942 50 mg
30423643 250 mg
30413085 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30409942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO59626050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 65956-63-0
Molekylformel C23H50NO4P
Molekylvikt (g/mol) 435.63
Synonym Octadecylphosphorylcholine, Octadecylphosphocholine, NSC 282880, D 19391
IUPAC-namn octadecyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material O-(Octadecylphosphoryl)choline
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H50NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-27-29(25,26)28-23-21-24(2,3)4/h5-23H2,1-4H3
Formel vikt 435.3477
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.