Läs mer
O-Pentaacetyl O-Desethyl Dapagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Pentaacetyl O-Desethyl Dapagliflozin |
| CAS | 912917-85-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C29 H31 Cl O11 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | O-Pentaacetyl O-Desethyl Dapagliflozin, D-Glucitol','1-C-[3-[[4-(acetyloxy)phenyl]methyl]-4-chlorophenyl]-1,5-anhydro-','2,3,4,6-tetraacetate','(1S)- (ACI), D-Glucitol','1-C-[3-[[4-(acetyloxy)phenyl]methyl]-4-chlorophenyl]-1,5-anhydro-','tetraacetate','(1S)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31ClO11/c1-15(31)36-14-25-27(38-17(3)33)29(40-19(5)35)28(39-18(4)34)26(41-25)21-8-11-24(30)22(13-21)12-20-6-9-23(10-7-20)37-16(2)32/h6-11,13,25-29H,12,14H2,1-5H3/t25-,26+,27-,28+,29+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(OC(=O)C)cc3)c2 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[3-[(4-acetyloxyphenyl)methyl]-4-chlorophenyl]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 591.003 |
| Visa mer |