Läs mer
O-Pentylresorufin, TRC
Product Code. 30427327
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30427327 1 mg
30422953 10 mg
30416533 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30427327 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP2842001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87687-03-4
Molekylformel C17 H17 N O3
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Synonym 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin
IUPAC-namn 7-pentoxyfenoxazin-3-ett
LEDER CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Specifications
Kemiskt namn eller material O-Pentylresorufin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
Formel vikt 283.1208