Läs mer
O-((perfluorfenyl)metyl) hydroxylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30138325
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138325 250 mg
30134045 500 mg
30003309 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP227330250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57981-02-9
Molekylformel C7 H4 F5 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 249.566
Synonym Hydroxylamine, O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-[(pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (9CI), ((Perfluorophenyl)methoxy)amine hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyloxyamine hydrochloride, N-[(2
IUPAC-namn O-[(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)metyl]hydroxylamin; hydroklorid
LEDER Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
Formel vikt 248.998