Läs mer
o-Fenantrolin EU Farmakopén 0,1 % w/v, Fisher Chemical™
Produktkod. 12993274 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12993274 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12993274 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 337 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
CAS 66-71-7
Analyt- eller komponentnamn o-Phenanthroline
Molekylformel C12H8N2
Koncentration 0.1% w/v
InChI-nyckel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Element o-Phenanthroline
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 180.21
PubChem CID 1318
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:44975