Läs mer
o-fenetidin, 99 %
Produktkod. 10246290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246290 5 mL Glasflaska 5ml
10256290 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10246290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 233480050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-70-2 | C8H11NO | 137,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-70-2
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00007689
InChI-nyckel ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenetidine, 2-aminophenetole, benzenamine, 2-ethoxy, o-ethoxyaniline, 2-ethoxybenzenamine, o-aminophenetole, 2-ethoxyphenylamine, ethoxyaniline, 2-phenetidine, benzenamine, ar-ethoxy
PubChem CID 7203
IUPAC-namn 2-etoxianilin
LEDER CCOC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenetidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -20.0°C
Färg Rött
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 230.0°C to 233.0°C
Flampunkt 80°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC6H4NH2
Brytningsindex 1.5540 to 1.5560
Kvantitet 5 mL
Merck Index 15, 7341
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 137.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phenetidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.