Läs mer
o-phenetidine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-phenetidine hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 173.0607 |