Läs mer
o-Phenylenediacetonitrile, 99+%
Produktkod. 10657482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657482 50 g Glass bottle 50g
10615762 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130520500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 613-73-0 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-73-0
Molekylformel C10H8N2
Molekylvikt (g/mol) 156.19
MDL-nummer MFCD00001905
InChI-nyckel FWPFXBANOKKNBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediacetonitrile, o-phenylenediacetonitrile, 1,2-bis cyanomethyl benzene, o-xylylene dicyanide, 2-2-cyanomethyl phenyl acetonitrile, o-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,2-phenylene diacetonitrile, o-bis cyanomethyl benzene, 1,2-benzenediacetonitrile, o-benzendiacetonitrile
PubChem CID 69180
IUPAC-namn 2-[2-(cyanomethyl)phenyl]acetonitrile
LEDER N#CCC1=CC=CC=C1CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediacetonitrile
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58°C to 61°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H4(CH2CN)2
Kvantitet 50 g
Beilstein 09, 874
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 156.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phenylenediacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.