Läs mer
o-fenylendiamin, 98 %
Beskrivning
o-fenylendiamin används för att framställa tiabendazol, pyrazinamid, morinamid, clemizol och klormidazol. Det är involverat i syntesen av bensimidazol genom att reagera med karboxylsyror och deras derivat. Det används också för att framställa kinoxalindion och merkaptoimidazoler genom kondensation med dimetyloxalat respektive xantatestrar. Den reagerar med salpetersyrlighet för att få bensotriazol, som kan användas som korrosionsinhibitor. Det är aktivt involverat i framställningen av läkemedel genom att reagera substituerad o-fenylendiamin med olika diketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
o-fenylendiamin används för att framställa tiabendazol, pyrazinamid, morinamid, clemizol och klormidazol. Det är involverat i syntesen av bensimidazol genom att reagera med karboxylsyror och deras derivat. Det används också för att framställa kinoxalindion och merkaptoimidazoler genom kondensation med dimetyloxalat respektive xantatestrar. Den reagerar med salpetersyrlighet för att få bensotriazol, som kan användas som korrosionsinhibitor. Det är aktivt involverat i framställningen av läkemedel genom att reagera substituerad o-fenylendiamin med olika diketoner.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, eter, lätt löslig i vatten. Lösligt i varmt vatten.
Anteckningar
Fukt- och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Phenylenediamine |
| Smältpunkt | 100 °C till 103 °C |
| Densitet | 1.270 |
| Kokpunkt | 256 °C till 258 °C |
| Flampunkt | 136 °C (277 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN1673 |
| Beilstein | 606074 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- o-Phenylenediamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.