Läs mer
o-Phenylenediamine, 98%
Produktkod. p-7081800
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
25g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408710 25 g 25g
11493944 250 g 250g
11483944 1000 g 1000g
11403954 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11408710 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11946.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
o-fenylendiamin används för att framställa tiabendazol, pyrazinamid, morinamid, clemizol och klormidazol. Det är involverat i syntesen av bensimidazol genom att reagera med karboxylsyror och deras derivat. Det används också för att framställa kinoxalindion och merkaptoimidazoler genom kondensation med dimetyloxalat respektive xantatestrar. Den reagerar med salpetersyrlighet för att få bensotriazol, som kan användas som korrosionsinhibitor. Det är aktivt involverat i framställningen av läkemedel genom att reagera substituerad o-fenylendiamin med olika diketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-fenylendiamin används för att framställa tiabendazol, pyrazinamid, morinamid, clemizol och klormidazol. Det är involverat i syntesen av bensimidazol genom att reagera med karboxylsyror och deras derivat. Det används också för att framställa kinoxalindion och merkaptoimidazoler genom kondensation med dimetyloxalat respektive xantatestrar. Den reagerar med salpetersyrlighet för att få bensotriazol, som kan användas som korrosionsinhibitor. Det är aktivt involverat i framställningen av läkemedel genom att reagera substituerad o-fenylendiamin med olika diketoner.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, eter, lätt löslig i vatten. Lösligt i varmt vatten.
Anteckningar
Fukt- och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-54-5
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00007721
InChI-nyckel GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC-namn bensen-1,2-diamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediamine
Smältpunkt 100°C to 103°C
Densitet 1.27
Kokpunkt 256°C to 258°C
Flampunkt 136°C (277°F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1673
Beilstein 606074
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,7284
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in water; Soluble in hot water.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phenylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.