Läs mer
o-fenylendiamin dihydroklorid, 98+%
Produktkod. 15443139
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443139 100 g 100g
15433139 25 g 25g
15453139 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60354.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Ett peroxidassubstrat för ELISA procedurer | CAS: 615-28-1 | C6H10Cl2N2 | 181,06 g/mol
o-fenylendiamin är ett peroxidassubstrat lämpligt för användning i ELISA förfaranden. Substratet ger en löslig slutprodukt som är orange-brun till färgen och kan avläsas spektrofotometriskt vid 450 nm. OPD-reaktionen kan stoppas med 3 N HCl eller 3 M H2SO4 och avläsas vid 492 nm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-Phenylendiamine är ett peroxidassubstrat lämpligt för användning i ELISA förfaranden. Substratet ger en löslig slutprodukt som är orange-brun till färgen och kan avläsas spektrofotometriskt vid 450 nm. OPD-reaktionen kan stoppas med 3 N HCl eller 3 M H2SO4 och avläsas vid 492 nm.
Löslighet Något
löslig i vatten; fritt löslig i alkohol, kloroform eller eter
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme. Förvara i kylskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-28-1
Molekylformel C6H10Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 181.06
MDL-nummer MFCD00012966
InChI-nyckel RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
IUPAC-namn bensen-1,2-diamin;dihydroklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediamine dihydrochloride
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3912045
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; fritt lösliga i alkohol, kloroform eller eter
Formel vikt 181.07
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.