Läs mer
o-fenylendiamin dihydroklorid, 99+%
Produktkod. 10780721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10780721 25 g Glasflaska 25g
11975261 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218480250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1123.92 SEK
    1008.65 SEK / 25g
    Save 115.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 615-28-1 | C6H8N2·2HCl | 181,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-28-1
Molekylformel C6H8N2·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 181.07
MDL-nummer MFCD00012966
InChI-nyckel RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
IUPAC-namn bensen-1,2-diamin;dihydroklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediamine dihydrochloride
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 258 °C
Färg Rosa till lila
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(NH2)2·2HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 13, III, 28
Formel vikt 181.07
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phenylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phenylenediamine dihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.