Läs mer
o-Phenylenediamine, Fisher BioReagents
Produktkod. 10422305
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10422305 50 g Amber Glass 50g
10718705 250 g Amber Glass 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422305 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP253750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Free Base
  • A chromogenic peroxidase substrate useful for ELISA and other enzyme immunoassays
  • Commonly used as a substrate for horseradish peroxidase (HRP) in ELISAs
  • When oxidized, OPD produces a color change that is detectable by spectrophotometry
  • Color intensity will increase over time as OPD is oxidzed by peroxidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-54-5
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
InChI-nyckel GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC-namn benzene-1,2-diamine
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediamine
Smältpunkt 100°C
Färg Cream
Kokpunkt 256°C
Förpackning Amber Glass
Linjär formel C6H4(NH2)2
Kvantitet 50 g
Merck Index 15, 7396
Formel vikt 108.1
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phenylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.