Läs mer
o-Phenylenediamine, Fisher BioReagents
Produktkod. 10718705
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10718705 250 g Amber Glass 250g
10422305 50 g Amber Glass 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10718705 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2537250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Free Base
  • Commonly used as a substrate for horseradish peroxidase (HRP) in ELISAs
  • When oxidized, OPD produces a color change that is detectable by spectrophotometry
  • Color intensity will increase over time as OPD is oxidzed by peroxidase
  • A chromogenic peroxidase substrate useful for ELISA and other enzyme immunoassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-54-5
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
InChI-nyckel GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC-namn benzene-1,2-diamine
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediamine
Smältpunkt 100°C
Färg Cream
Kokpunkt 256°C
Förpackning Amber Glass
Linjär formel C6H4(NH2)2
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 7396
Formel vikt 108.1
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Phenylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.