Läs mer
o-fenylendiamin, fri bas, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407002 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407002 50 g 50g
11417002 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407002 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215182850
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 95-54-5
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
InChI-nyckel GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC-namn bensen-1,2-diamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediamine, free base
Färg Brun
Densitet 1.14g/L
Analysprocentintervall 0.999
Kvantitet 50 g
Formel vikt 108.1
Fysisk form Kristaller