Läs mer
o-fenylendiamin, fri bas, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417002 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417002 250 g 250g
11407002 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417002 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215182883
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Chemical Identifiers
CAS 95-54-5
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
InChI-nyckel GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC-namn bensen-1,2-diamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material o-Phenylenediamine, free base
Färg Brun
Densitet 1.14g/L
Analysprocentintervall 0.999
Kvantitet 250 g
Formel vikt 108.1
Fysisk form Kristaller