missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Phenylphenol Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Phenylphenol Glucuronide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O7/c19-13-14(20)16(17(22)23)25-18(15(13)21)24-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13-16,18-21H,(H,22,23) |
| Formel vikt | 346.1053 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?