Läs mer
o-Fenylfenol, Na Salt, MP Biomedicals
Produktkod. 11463326 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463326 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11463326 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522555780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-PhenylPhenol, Na Salt
CAS 132-27-4
Molekylformel C12H9NaO
Kvantitet 100 g
Synonym sodium 1,1'-biphenyl-2-olate, sodium 2-biphenylate, sodium o-phenylphenate, 2-phenylphenol sodium salt, natriphene, orphenol, bactrol, o-phenylphenol sodium, sodium o-phenylphenol, dowicide a
InChI-nyckel KSQXVLVXUFHGJQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-fenylfenolat
Molekylvikt (g/mol) 192.193
PubChem CID 23675735
ChEBI CHEBI:82371
Formel vikt 192.18