Läs mer
O-Phospho-L-serine, MedChemExpress
Beskrivning
O-Phospho-L-serine is the immediate precursor to L-serine in the serine synthesis pathway, and an agonist at the group III mGluR receptors (mGluR4, mGluR6, mGluR7, and mGluR8)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Phospho-L-serine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 407-41-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C3H8NO6P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | L-Serine O-phosphate L-SOP |
| Löslighetsinformation | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |