Läs mer
O-fosforyletanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15239876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15239876 100 g Glasflaska 100g
10039171 5 g Glasflaska 5g
10742063 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15239876 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367421000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1071-23-4 | C2H8NO4P | 141.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-23-4
Molekylformel C2H8NO4P
Molekylvikt (g/mol) 141.06
MDL-nummer MFCD00008178
InChI-nyckel SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
PubChem CID 1015
ChEBI CHEBI:17553
IUPAC-namn 2-aminoetyldivätefosfat
LEDER C(COP(=O)(O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Phosphorylethanolamine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 241,0 °C till 243,0 °C
Analysprocentintervall 97.5% min. (Titration with HClO4)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 04,IV,1415
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 141.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-Phosphorylethanolamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.