Läs mer
O-ftalaldehyd, 99,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11478290 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478290 100 g 100g
11448290 1 g 1g
11458290 5 g 5g
11468290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11478290 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210264880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8440.00 SEK
    8038.81 SEK / 100g
    Save 401.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 643-79-8
Molekylformel C8H6O2
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00003335
InChI-nyckel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
LEDER O=CC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-phthalaldehyde
Färg Gult
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarbaldehyd
Formel vikt 134.13
Procent renhet 99.1%
Fysisk form Kristaller