Läs mer
O-ftalaldehyd, 99,1 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-phthalaldehyde |
| Färg | Gult |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | bensen-1,2-dikarbaldehyd |
| Formel vikt | 134.13 |
| Procent renhet | 99.1% |
| Fysisk form | Kristaller |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- o-phthalaldehyde
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: o-phthaladehyde