Specifications
| CAS | 643-79-8 |
| Smältpunkt | 54°C |
| Färg | Yellow |
| pH | 7 |
| Kokpunkt | 83°C |
| Förpackning | Glass Jar |
| Molekylformel | C8H6O2 |
| MDL-nummer | MFCD00003335 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde |
| Show More |