Läs mer
o-ftalaldehyd, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455985 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455985 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11455985 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210264810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1296.96 SEK / 10g
    Save 68.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Används för prekolonnderivatisering av aminosyror och andra biokemiska tillämpningar. o-ftalaldehyd, MP Biomedicals är en dialdehyd, bestående av två formyl (CHO ) grupper bundna till intilliggande kolcentra på en bensenring.
o-Ftalaldehyd används för prekolonnderivatisering av aminosyror för HPLC-separation och för flödescytometriska mätningar av proteintiolgrupper. Används för fluorometrisk bestämning av histamin, histidin och andra aminosyror. Används även för kolesterolanalys inom picomolområdet.
Specifikationer
CAS 643-79-8
Smältpunkt 53 °C till 58 °C
Molekylformel C8H6O2
MDL-nummer MFCD00003335
Kvantitet 10 g
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
Löslighetsinformation löslig i ättiksyra (40 mg/ml) eller metanol (21 mg/ml, klar lösning); lätt löslig i vatten (5 mg/ml).
InChI-nyckel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CC=CC=C1C=O
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 134.13
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
Formel vikt 134.13
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristaller